Spatule vibrante
Fournisseur: Usbeck
231-2246EA 20.9 EUR InStock
231-2246
Spatule vibrante
Spatules
Spatule en acier inoxydable, manche en plastique. Pour doser les poudres lors d'opérations de pesée.
  • Très bonne stabilité thermique de la lame
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Légère (10 g) et facile à manipuler
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité