Micro-spatules, poudre
Fournisseur: RSG
532.004 532.003
231-0235EA 70.3 EUR InStock
231-0235 231-0402
Micro-spatules, poudre
Spatules
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques.
  • Avec manche hexagonal pour faciliter la manipulation
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité