Set de micro-spatules pour poudre
Fournisseur: RSG Solingen
231-0196EA 23 EUR InStock
231-0196
Set de micro-spatules pour poudre
Spatules
Lame en acier inoxydable 18/10, avec manche en plastique noir.
  • Set de quatre, avec spatules pour poudre de 3, 4, 5 et 6 mm de large
  • La lame présente une très bonne résistance chimique et thermique
  • Les lames sont semi-circulaires et inclinées
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité