Cuillères-spatules
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWN106-15 HWN107-18 HWN108-21
231-0263EA 50.4 EUR InStock
231-0263 231-0264 231-0265
Cuillères-spatules
Spatules
Double ended, broad spoon spatulas made of WIRONIT steel (stainless steel 18/12 with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Very resistant to corrosion and anti-magnetic
  • With one flat spatula end and one spoon end
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité