Lunettes de sécurité, uvex skyper
Fournisseur: Uvex
uvex skyper
111-8206EA 23.9 EUR InStock
111-8206 111-8208 111-1233 111-8037 111-8211 111-8244 111-8241
Lunettes de sécurité, uvex skyper
Lunettes
Safety glasses offering an excellent field of vision. Skyper is the standard version, while Skyper s has been developed for slim faces. Skyper s is also available in stylishly transparent colours as uvex Skybrites.
  • Five-position temple length adjustment and adjustable lens inclination
  • Integrated side shields
  • Comfortable fit due to padded ear pieces
  • Replaceable lenses
Poids: <30 g
Certifications: EN 166-168, EN 170, EN 172; 1F
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité