Lunettes de sécurité, uvex futura
Fournisseur: UVEX
9180.125
111-8017EA 28.1 EUR InStock
111-8017
Lunettes de sécurité, uvex futura
Lunettes
Modèle classique avec un excellent champ visuel et un ajustement possible pour les différentes formes et tailles
  • Protection latérale intégrale
  • Inclinaison des verres possible et longueur des branches réglable
  • Extrémités des branches renforcées pour un meilleur confort et éviter tout glissement
Poids: 46 g
Certifications: EN 166, EN 168, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité