Lunettes de sécurité, uvex i-vo
Fournisseur: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 27.9 EUR InStock
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Lunettes de sécurité, uvex i-vo
Lunettes
Ces lunettes modernes offrent un confort exceptionnel grâce à la combinaison de matériaux (dur et souple). Elles associent protection et ajustement optimisés pour un maximum de confort de l'utilisateur.
  • Haute protection contre les risques mécaniques et optiques grâce aux verres en polycarbonate très résistants aux chocs
  • Aération indirecte pour éviter la buée et sécurité accrue
  • Angle et longueur des parties latérales à réglage individuel pour un ajustement confortable et précis
Poids: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certifications: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité