Surlunettes, Armamax AX
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002224 1002221
111-3548EA 7.3 EUR InStock
111-3548 DALL1002221
Surlunettes, Armamax AX
Lunettes
Pratiques et solides, elles offrent un niveau élevé de protection et de confort.
  • Se portent avec des lunettes correctrices
  • Protection latérale et arcade en PC injecté diminuant l'éblouissement et les reflets
  • Branches courbées et pont de nez rehaussé pour un ajustement précis
Weight: 46 g
Poids: 46 g
Certifications: EN 166; 1F
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité