Lunettes de sécurité, uvex super G
Fournisseur: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 29 EUR InStock
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Lunettes de sécurité, uvex super G
Lunettes
Ces lunettes-masques high-tech ultra-légères en polymère sont dotées de branches douces et flexibles. Le Super G assure un ajustement confortable et sans pression qui empêche la fatigue lors de l'utilisation.
  • Verres extrêmement fins et incassables
  • Grande flexibilité et grande résistance aux projectiles
  • Forme aérodynamique pour une prévention maximale de l'accumulation de buée
  • Transition vers un matériau lisse à l'extrémité des branches
Poids : 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certifications: EN 166-168, EN 170; (EN 1More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type Couleur Oculaires Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée transparent Clear PC 1 111-0463
Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée, antistatiques incolore Clear PC 1 111-8063
Anti-UV (2-1,2), anti-rayures anthracite Clear PC 1 111-1221
Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée bleu Clear PC 1 111-8062
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité