Lunettes de sécurité, Silium
Fournisseur: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 15.2 EUR InStock
111-0121 111-1646
Lunettes de sécurité, Silium
Lunettes
Ces lunettes élégantes et compactes sont dotées de montures en métal exempt de nickel avec un verre incurvé.
  • Branches souples pliables jusqu'à 160 % équipées de coussinets
  • Fixations souples sur le pont nasal pour un confort accru
Poids : 34 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité