Lunettes de sécurité, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Fournisseur: UVEX
9197.255
111-1236EA 0 EUR InStock
111-1236
Lunettes de sécurité, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Lunettes
Ces lunettes de sécurité au design dynamique offrent un champ de vision panoramique. Les branches sont réglables en longueur (5 positions), remplaçables et ajustables en inclinaison.
  • Protections latérales
  • Confortables, grâce aux coussinets situés à l'extrémité des branches
  • Revêtement spécifique pour un nettoyage aisé
Poids: 52 g
Certifications: EN 166, EN 170; 1F.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité