Lunettes de sécurité, Millennia™ Sport
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1005985 1005987
111-3583EA 9.7 EUR InStock
111-3583 111-1609
Lunettes de sécurité, Millennia™ Sport
Lunettes
Le confort et la performance des Millennia™ Classic alliés à une forme aérodynamique et un design sportif.
  • Cordelette Flexicord réglable permettant de porter les lunettes en sautoir
  • Arcade moulée transparente pour une vision et un confort améliorés
  • Branches ergonomiques 3D en PA anti-choc pour meilleur port avec les casques de chantier
Poids: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Certifications: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité