Sampling spoons with long handle, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F367270000 F367230000 F367240000 F367260000 F367250000
231-0005EA 46.6 EUR InStock
231-0005 231-0366 231-0367 231-0368 231-0365
Sampling spoons with long handle, SP Bel-Art
Cuillères
Designed to gather small amounts of sample material, these PP sampling spoons are available in four bowl sizes.
  • Long handle reaches easily into jars, bottles and other confined areas; minimises the potential of personal contact with sampled material
  • FDA grade materials; safe for food, drug and cosmetic contact
* Assortiment de 3 de chaque taille.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité