Cuillère de laboratoire
Fournisseur: BOCHEM
3482 3483 3484 3480 3481
231-1213EA 6.9 EUR InStock
231-1213 231-1214 231-1215 231-1211 231-1212
Cuillère de laboratoire
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Universelle, cette cuillère convient à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité