L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Porte-tubes à essais
Fournisseur: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 12 EUR InStock
212-6201 212-6202 212-6203
Porte-tubes à essais
Portoirs Tube Racks
En PS, expansé, blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 71 °C
  • Extrêmement légers, empilables, avec espaces creux pour les doigts pour faciliter le levage
Parfaits pour un grand nombre de tubes à essais et pour échantillons. Les niches de sécurité sont suffisamment profondes pour maintenir fermement les tubes en position verticale. Le code art. 212-6201 est particulièrement adapté au maintien des microtubes à centrifuger de 1,5 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Nb de places Pour tubes Ø l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hole depth of 22 mm 96 16,5 mm 220×220×32 mm 1 212-6203
Hole depth of 18 mm 119 14,5 mm 220×220×32 mm 1 212-6202
Hole depth of 15 mm 250 8,5 mm 220×220×32 mm 1 212-6201
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité