VWR®, Cahiers de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
818-0074EA 71.3 EUR InStock
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Cahiers de laboratoire
Carnets de notes
Couverture imitation cuir avec revêtement, pour une plus grande durabilité dans un environnement de laboratoire. Papier sans acide, pour un archivage sûr (90 gsm). Inclut une page de lignes directrices du cahier de laboratoire, un sommaire et une page données d'utilisateur. Disponible dans différentes combinaisons linguistiques: anglais uniquement, anglais-français, anglais-allemand, anglais-espagnol et anglais-italien.
  • Les pages sont cousues par sections avec une reliure ronde, si bien que le livre repose à plat
  • Formats petits carreaux de 5 mm ou lignes avec date et encarts pour signature d'attestation
  • Étanche à l'eau
Format: A4 (21×29,7 cm) ou A5 (14,8×21 cm). Livres A4 disponibles en trois tailles: 72, 120 et 216 pages. Format A5 disponible avec 96 pages.
Couleur: bleu
Tous les carnets ont été conçus conformément aux directives des BPL, BPF et BPC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité