VWR®, Carnets de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
818-0102EA 47 EUR InStock
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Carnets de laboratoire
Carnets de notes
Couverture en imitation cuir avec revêtement, offrant une solution durable pour les laboratoires.
Papier conçu pour l'archivage, exempt d'acide (90 g/m²) pour consigner les informations relatives à l'équipement de laboratoire, aux sons des animaux, à l'étalonnage des balances, aux réactifs, à la réception des échantillons ou à la température au laboratoire.
  • Toutes les pages destinées à consigner des informations présentent des colonnes à en-tête, ce qui permet de les remplir facilement
  • Pages cousues par sections, reliure à dos rond permettant d'ouvrir le cahier bien à plat
  • Couverture imperméable et résistante
Normes BPL, BPF et BPC
Certifications: Tous les cahiers sont fabriqués selon les BPL, BPF et BPC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité