Cahiers pour salles propres, PUREImage
Fournisseur: VWR Collection
818-0126EA 107 EUR InStock
818-0126 818-0127 818-0128
Cahiers pour salles propres, PUREImage
Carnets de notes
Ces cahiers en papier VWR® PUREImage exempts de latex ont une couverture transparente et sont parfaitement adaptés à une utilisation en salles propres et en environnements critiques.
  • Technologie unique d'assemblage
  • Lignes sur toutes les pages
  • Conditionnés en emballage double dans un environnement classe 100
Format: A4, A5, A6, 100 pages (50 feuilles).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité