Marqueurs de laboratoire, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 28.4 EUR InStock
479-0013 479-0014
Marqueurs de laboratoire, Nalgene®
Stylos Marqueurs de laboratoires
Ces crayons universels permettent de nombreuses applications. Ils possèdent un capuchon avec clip pratique.
  • Encre spéciale à séchage rapide
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau lors de tracés sur Polypaper
  • Adaptés pour l'écriture sur verre et plastique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité