VWR®, Marqueurs de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
811-0065EA 53.3 EUR InStock
811-0065 811-0068 811-0066 811-0067
VWR®, Marqueurs de laboratoire
Stylos Marqueurs de laboratoires
Ces marqueurs de laboratoire polyvalents sont conçus pour écrire sur des surfaces humides ou sèches et sont adaptés aux laboratoires industriels, biomédicaux et universitaires.
  • Pointe durable et réserve d'encre abondante pour une longue durée de vie
  • L'encre sèche instantanément, permettant ainsi une manipulation immédiate
  • Pointe conique de 4 mm à 1 mm
  • Non stérile
  • Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Les marqueurs permettent un marquage permanent sur les produits à usage unique en plastique. Lorsqu'elle est utilisée sur les surfaces en verre, métal ou porcelaine, l'encre ne coule pas lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau et peut être éliminée de ces surfaces avec divers solvants, permettant ainsi un marquage répété.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité