Bandelettes, Sportrol™
Fournisseur: CROSSTEX (NAMSA)
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 526 EUR InStock
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Bandelettes, Sportrol™
Indicateurs de stérilisation
Les indicateurs de stérilisation biologiques permettent de valider le cycle de stérilisation. Ils sont créés par l'inoculation de suspensions de spores de la population certifiée et la résistance sur des bandelettes de papier. 
  • Bandelettes standard et bandelettes mixtes de 7×38 mm
  • Mini-bandelettes de 2×10 mm adaptées aux petites zones d'un dispositif où une bandelette standard ne peut pas être utilisée, notamment dans un cylindre de seringue, à l'intérieur d'un tube ou sous un bouchon
  • Toutes les bandelettes ont une durée de conservation de 24 mois lorsqu'elles sont stockées dans leur emballage, à l'exception des bandelettes de Geobacillus stearothermophilus 489-0081 et 489-0096 (18 mois)
Meet USP and ISO 11128-1 standards.
Certifications: Répondent aux normes USP et ISO 11138-1.
Informations de commande: Les bandelettes sont conditionnées séparément dans des pochettes de papier cristal par lots de 100. Fournies avec instructions d'utilisation, population certifiée, valeur de D, valeur de Z, données de survie/de mort et date d'expiration.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité