Suspensions de spores, Sportrol™
Fournisseur: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 450 EUR InStock
489-0082 489-0083 489-0084
Suspensions de spores, Sportrol™
Indicateurs de stérilisation
Les suspensions de spores sont des suspensions pures de spores viables provenant d'organismes spécifiques résistant à différents processus de stérilisation. Les indicateurs biologiques permettent de contrôler l'élimination totale des spores. Il suffit d'appliquer l'indicateur avec la charge dans le stérilisateur. L'absence de croissance bactérienne après la culture indique que le processus de stérilisation est efficace. Une croissance bactérienne indique une stérilisation inefficace.
  • Les spores sont en suspension dans l'eau à injecter et sont fournis dans des fioles pharmaceutiques graduées de 10 ml
  • Disponibles avec une population de 106 spores par 0,1 ml
  • Les suspensions de spores ont une durée de vie de 18 mois lorsqu'elles sont stockées dans leur emballage
Certifications: Conformes aux normes USP et ISO 11128-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité