Water estimators, Dean-Stark, light entrainers, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
WE6/23/25 WE6/23/2 WE6/23/7 WE6/23/10T
201-0259EA 116 EUR InStock
201-0259 201-8752 201-8754 201-8751
Water estimators, Dean-Stark, light entrainers, Quickfit®
Composants de distillation Pièces pour distillation
PYREX®, borosilicate glass.
  • For use with solvent entrainers which are lighter than water
  • Graduated tube, item 201-8751 has stopcock for easy drainage
Dean & Stark pattern receivers for the determination of the water content in petroleum products.
BS 756
Certifications: BS 756
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité