Tubes déflecteurs, Stutzer, droits
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05035032 05035044 05035011 05035045
201-0342EA 91.8 EUR InStock
201-0342 201-2232 271-2233 201-1066
Tubes déflecteurs, Stutzer, droits
Composants de distillation Têtes de distillation
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Place directly onto the distillation flask to intercept droplets, with two standard ground joints.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité