VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, triangulaires
Fournisseur: VWR Collection
442-0385EA 30.2 EUR InStock
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, triangulaires
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Particulièrement efficaces pour dissoudre les solides et mélanger les sédiments en raison de leur effet récurant sur la base du récipient.
  • Turbulence élevée, même à faible vitesse
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique, peuvent être utilisés pour des applications à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité