Barreaux d'agitation magnétiques, Komet
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 82.1 EUR InStock
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Barreaux d'agitation magnétiques, Komet
Agitateurs Barreaux magnétiques
Barreaux d'agitation magnétiques Komet en SmCo (Samarium Cobalt) avec revêtement en PTFE pour permettre la stérilisation. Particulièrement recommandés pour une agitation grande vitesse des liquides à viscosité élevée et des liquides dans les systèmes où le barreau est éloigné de l'agitateur, tels que les éprouvettes graduées.
  • Puissance magnétique 2 à 3 fois supérieure à celle des barreaux conventionnels
  • Propriétés magnétiques conservées pendant de nombreuses années
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité