VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques, de forme ovale
Fournisseur: VWR Collection
442-0401EA 30.8 EUR InStock
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques, de forme ovale
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement PTFE, noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Conçus pour être utilisés dans des flacons à fond rond.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique, peuvent être utilisés pour des applications à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité