VWR®, Disques d'agitation magnétiques
Fournisseur: VWR Collection
442-0490EA 79.4 EUR InStock
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Disques d'agitation magnétiques
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Leur forme spéciale avec une surface surélevée au centre assure une très bonne agitation, même à faible vitesse. Parfaits pour une utilisation avec des béchers en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité