VWR®, Agitateurs magnétiques à ailettes, micro
Fournisseur: VWR
VWR®
442-0496EA 40.9 EUR InStock
442-0496 442-0497 442-0493 442-0494 442-0495
VWR®, Agitateurs magnétiques à ailettes, micro
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Pour une utilisation lors de l'agitation dans des tubes à essais, tubes à centrifuger et micro-flacons. Les ailettes peuvent également être coupées à la taille appropriée, si nécessaire.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité