Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Fournisseur: COWIE
004.1300 004.1450 004.1350
442-9912EA 7.8 EUR InStock
442-9912 442-9330 442-0158
Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Agitateurs Outils d'agitation
Revêtement en PP, fort noyau magnétique Alnico V et anneau de suspension à l'une des extrémités. Pour le retrait des aimants d'agitation des récipients de tout type.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité