L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Barres en verre
Fournisseur: FISCHER LABORTECHNIK
2012003 2012004 2012005 2012006 2012007 2012008
201-2003EA 36.9 EUR InStock
201-2003 201-2004 201-2005 201-2006 201-2007 201-2008
Barres en verre
Tiges solides
DURAN®, verre borosilicaté.
  • Déviation acceptée ±0,4 mm
  • Longueur: 500 mm
  • Très bonne résistance chimique et thermique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité