Bouchons, en caoutchouc, avec jupes à rabats
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
407010-50 407030-05
217-0183EA 35 EUR InStock
217-0183 217-0186
Bouchons, en caoutchouc, avec jupes à rabats
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Les bouchons garantissent une parfaite étanchéité, même lorsque les bords des tubes ou récipients en verre, plastique ou métal devant être scellés sont imparfaits. Ils peuvent être percés et rescellés après échantillonnage, et ce même après plusieurs utilisations.
  • Excellente étanchéité et protection contre l'atmosphère extérieure
  • Perforations possibles
  • Économie
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité