L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons, avec jupes à rabats, Versilic®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 75.3 EUR InStock
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Bouchons, avec jupes à rabats, Versilic®
Bouchons Bouchons en silicone
En silicone, translucide. Les bouchons garantissent une parfaite étanchéité, même lorsque les bords des tubes ou récipients en verre, plastique ou métal devant être scellés sont imparfaits. Ils peuvent être percés et rescellés après échantillonnage, même après plusieurs utilisations. Biologiquement neutres, bonne résistance chimique.
  • Excellente étanchéité et protection de l'atmosphère extérieure
  • Peuvent être perforés et autoclavés
  • Résistance au vieillissement, à l'ozone et à la stérilisation répétée
  • Résistance à une température de –60 à +220 °C (
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité