Bouchons, à pression, VacuCap®
Fournisseur: Simport Scientific
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 32.8 EUR InStock
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Bouchons, à pression, VacuCap®
Bouchons Bouchons en plastique
Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
  • Les joints jetables sont une solution de remplacement idéale et à faible coût des joints standard
  • Joint à double bride pour ajustement optimal et imperméable
  • Code couleur pour identification des échantillons
Les éléments de fermeture souple protègent contre les aérosols ou les microorganismes hautement infectieux. Les échantillons sont protégés de toute contamination croisée et l'environnement de travail est protégé des infections liées aux fuites. Le bouchon à épaulement garantit un ajustement optimal et imperméable pour une large gamme d'applications, y compris la centrifugation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité