L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons à enfoncement
Fournisseur: KARTELL
650 651 652 654 655 656 657 658 659
212-0212EA 8.4 EUR InStock
212-0212 212-0213 212-0214 212-0215 212-0216 KART656 KART657 212-0217 212-0218
Bouchons à enfoncement
Bouchons Bouchons en plastique
Pour la fermeture de tubes à essai et à réactifs en verre ou plastique.
  • En PE naturel
  • Bonne résistance chimique
  • Economiques
  • Tailles de conditionnement selon les besoins
* coniques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité