Bouchons, en caoutchouc, coniques
Fournisseur: KARTELL
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 0.9 EUR InStock
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Bouchons, en caoutchouc, coniques
Bouchons Bouchons en caoutchouc
En Caoutchouc naturel, rouge. Elastiques, bon maintien.
  • Etanchéité excellente et bonne adhérence
  • Bonne résistance chimique
  • Non toxiques
  • Résistent à des températures de -25...+70 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité