Bouchons liège coniques
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
217-0637EA 0 EUR InStock
217-0637 217-0615 217-0614 217-0636 217-0635 217-0613 217-0612 217-0633 217-0610 217-0598 217-0630 217-0609 217-0607 217-0606 217-0649 217-0640 217-0604 217-0648 217-0603 217-0625 217-0647 217-0602 217-0646 217-0645 217-0623 217-0622 217-0600 217-0644 217-0643 217-0620 217-0642 217-0641 217-0618 217-0639 217-0638 217-0616
Bouchons liège coniques
Bouchons Bouchons en liège
Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.
  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité