L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons coniques pour rodage normalisé
Fournisseur: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 3.5 EUR InStock
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Bouchons coniques pour rodage normalisé
Bouchons Bouchons en plastique
Un insert coloré permet une identification plus aisée.
  • En LDPE transparent
  • Bonne résistance chimique
  • Joint d'étanchéité permet un maintien fixe et étanche
Dessus pentagonal pour une fermeture et une ouverture aisées du bouchon.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité