L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Supports pour béchers et fioles, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F183090100 F183090250
214-1935EA 318 EUR InStock
214-1935 214-1936
Supports pour béchers et fioles, SP Bel-Art
Supports Supports pour ballons
Anneaux en plomb avec revêtement en vinyle rouge et quatre pinces de maintien en acier inoxydable. Maintien solide des béchers et ballons, en toute stabilité. Facilite la circulation des liquides sous le récipient dans les bains themostatés.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Manipulation aisée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité