L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Holders for round bottom flask, silicone, blue
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
161040 161042 161044
214-0148EA 41.1 EUR InStock
214-0148 214-0149 214-0150
Holders for round bottom flask, silicone, blue
Supports Supports pour ballons
Assurent une bonne stabilité des ballons et autres récipients à fond rond. Utilisables des deux côtés. Antidérapants, souples, empilables et faciles à nettoyer. En silicone bleu.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne isolation thermique et électrique
  • Résistent à des températures de −60...+200 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité