Films de protection de surface de travail, Bytac
Fournisseur: Saint-Gobain
Bytac®
293-4331EA 1290 EUR InStock
293-4331
Films de protection de surface de travail, Bytac
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Self-adhesive laminate, consisting of a chemical-resistant FEP film surface and a vinyl substrate for protecting all common work surfaces. Can be easily peeled away without leaving any adhesive residue.
Temperature resistance: Vinyl: Up to a maximum of 93 °C ; Aluminium: Up to 182 °C (at a maximum of one hour).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité