Papier de protection pour paillasse, CleanSheets®, Nalgene
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6283-1250 6283-1850
115-9252EA 470 EUR InStock
115-9252 115-9253
Papier de protection pour paillasse, CleanSheets®, Nalgene
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Fabriqué à partir de mousse de polyéthylène compacte de 3,2 mm d'épaisseur, ce revêtement pour paillasse offre une résistance aux chocs et une protection contre les liquides.
  • Surface lisse et résistante
  • Excellente résistance chimique
  • Peut être coupé à n'importe quelle taille pour s'adapter aux paillasses, étagères, tiroirs
  • Protège contre les éclaboussures, les vibrations, la chaleur, la saleté ou les bris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité