Bench protection papers
Fournisseur: Prat Dumas
115-0654EA 119 EUR InStock
115-0654 115-0655 PRATN042205PLIE 115-2319
Bench protection papers
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Ces rames de papier filtre sont disponibles en différents formats. Elles s'utilisent comme protection de paillasse et pour l'emballage de verreries.
  • Feuilles à plat ou pliées
  • Qualité alimentaire garantie
  • Cellulose de bois et de coton
Grammage: 65 g/m²
Porosité: 7 - 10 µ
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité