Écouvillon, Alpha® Large
Fournisseur: Texwipe
TX714A
710-0552EA 582 EUR InStock
710-0552
Écouvillon, Alpha® Large
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
This swab, for cleaning and validation sampling, features a 100% continuous filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally bonded) onto the handle.
  • Bords soudés afin de réduire l'émission de fibres et d'éliminer l'utilisation d'adhésifs contaminants
  • Ailette rigide
  • Polyester doux et non abrasif, pour une utilisation sur les surfaces fragiles
Conditionnement: Conditionnement: Double emballage pour un usage en salle propre.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité