Écouvillons, Alpha®, petite tête
Fournisseur: Texwipe
TX743B
710-0557EA 507 EUR InStock
710-0557
Écouvillons, Alpha®, petite tête
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons avec tête à fils 100% continus thermosoudés sur le manche pour réduire l'émission de fibres et éliminer l'utilisation d'adhésifs contaminants.
  • Double couche pour un grand pouvoir absorbant
  • Polyester doux et non abrasif pour les surfaces fragiles
  • Manche compact et palette interne rigide pour assurer un bon maintien
  • Faible relarguage de particules et de substances extractibles
  • Excellente résistance chimique
Conditionnement: Conditionnement: Traitement en salle propre. Sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité