L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éponges de nettoyage, Absorbond® Micro
Fournisseur: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 501 EUR InStock
710-0561 TEXWTX759E
Éponges de nettoyage, Absorbond® Micro
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
La pointe en PE non tissé hydroemmêlé est extrêmement faible en résidus non volatils.
  • Double couche pour améliorer la douceur et l'absorption
  • Palette interne souple avec manche en PP compact
  • Excellente résistance chimique
La pointe en polyester non tissé émet très peu de résidus non volatils.
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité