Écouvillon CleanFoam®, grande tête en mousse circulaire
Fournisseur: Texwipe
TX708A_I TX708A TX708AU1
TEXWTX708A_IEA 20.2 EUR InStock
TEXWTX708A_I 710-0548 TEXWTX708AU1
Écouvillon CleanFoam®, grande tête en mousse circulaire
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillon thermosoudé avec mousse en PU (porosité de 100 pores par pouce).
  • Head will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion protect delicate components
  • Large circular head on a long and easy grip handle
Utilisable pour un large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres. Pour les applications nécessitant une absorption élevée, une faible génération de particules et une répartition uniforme des solvants.
Conditionnement: traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité