Écouvillons CleanFoam®, grande tête souple
Fournisseur: Texwipe
TX710A
710-0550EA 467 EUR InStock
710-0550
Écouvillons CleanFoam®, grande tête souple
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons pour des applications variées, pour une utilisation avec un solvant tel que l'isopropanol.
  • Ailette en nylon souple et grande tête en mousse de PU avec manche rond en PP
  • Très faible relargage de particules et de résidus non volatils
  • Bonne résistance chimique
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle blanche. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité