Écouvillons de transport, Transwab®
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW170 MW171 MW172P MW173C MW173P MW172C
720-0138EA 105 EUR InStock
720-0138 720-0139 720-0140 720-2201 720-2202 MEDWMW172C
Écouvillons de transport, Transwab®
Écouvillons Écouvillons de transport
Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
  • Excellent recovery of both aerobic and anaerobic bacteria
  • High release of micro-organisms onto plates or into broth
  • Safety cap includes double seal, inside and outside tube
  • Colour coded caps for ease of selection
  • Pre-labelled transport tube
Certifications: MDD, IVD, and CLSI M40.
Conditionnement: Easy peel pack.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité