Écouvillons de transport, milieu liquide pour les chlamydia et les virus
Fournisseur: Copan
144C 147C 148C 145C
710-0450EA 51.2 EUR InStock
710-0450 710-0453 710-0454 710-0451
Écouvillons de transport, milieu liquide pour les chlamydia et les virus
Écouvillons Écouvillons de transport
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certifications: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Conditionnement: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité